Läs mer
rac N-Methyl Atomoxetine Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Methyl Atomoxetine Oxalate |
| CAS | 107688-86-8 |
| Molekylformel | C18 H23 N O . C2 H2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N,N-Ddimethyl-γ-(2-methylphenoxy)-benzenepropanamine Ethanedioate (1:1), rac N-Methyl Atomoxetine Oxalate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO.C2H2O4/c1-15-9-7-8-12-17(15)20-18(13-14-19(2)3)16-10-5-4-6-11-16;3-1(4)2(5)6/h4-12,18H,13-14H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6) |
| LEDER | CN(C)CCC(Oc1ccccc1C)c2ccccc2.OC(=O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | N,N-dimethyl-3-(2-methylphenoxy)-3-phenyl-propan-1-amine;oxalic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 359.42 |
| Formel vikt | 359.1733 |