missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Rac-N’-Nitroso Nornicotine (1.0 mg/mL in Acetonitrile), TRC

Produktkod. 18073240
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 x 1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18073240 5 x 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18073240 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT07105X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN)
CAS 80508-23-2
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylformel C9 H11 N3 O
Kvantitet 5 x 1 mL
Synonym N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine
InChI formel InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2
LEDER O=NN1CCCC1c2cccnc2
IUPAC-namn 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine
Molekylvikt (g/mol) 177.2
Formel vikt 177.0902
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.