missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-N’-Nitroso Nornicotine (1.0 mg/mL in Methanol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| CAS | 80508-23-2 |
| Molekylformel | C9 H11 N3 O |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
| Synonym | N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine, NNN, N-Nitrosonornicotine, rac-N'-Nitroso Nornicotine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2 |
| LEDER | O=NN1CCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vikt | 177.0902 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?