Läs mer
rac-N’-Nitroso Nornicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (±)-N'-Nitrosonornicotine (NNN) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2 |
| Formel vikt | 177.0902 |
| Procent renhet | >95% |