Läs mer
rac N-nitroso tiazolidin-4-karboxylsyra, TRC
Produktkod. 30482272
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30482272 1 g
1 options
Produktkod. 30482272 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN5467501G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 88381-44-6
Molekylformel C4H6N2O3S
Kvantitet 1 g
Synonym 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8)
LEDER O=NN1C(C(O)=O)CSC1
Molekylvikt (g/mol) 162.17