missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac N-nitroso tiazolidin-4-karboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 88381-44-6 |
| Molekylformel | C4H6N2O3S |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| LEDER | O=NN1C(C(O)=O)CSC1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 162.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?