Läs mer
rac N'-Nitrosonornicotine-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| CAS | 66148-19-4 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C9 2H4 H7 N3 O |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | N-Nitrosonornicotine D4 (pyridine D4), (±)-5-(1-nitroso-2-pyrrolidinyl)-pyridine-2,3,4,6-d4, rac N'-Nitrosonornicotine-d4, N-Nitrosonornicotine 2,4,5,6 D4 (pyridine D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N3O/c13-11-12-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5,7,9H,2,4,6H2/i1D,3D,5D,7D |
| LEDER | [2H]c1nc([2H])c(C2CCCN2N=O)c([2H])c1[2H] |
| IUPAC-namn | 2,3,4,6-tetradeuterio-5-(1-nitrosopyrrolidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 181.23 |
| Visa mer |