Läs mer
rac N,O-Diacetyl Pseudoephedrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine |
| Analyt- eller komponentnamn | (1S,2S)-N,O-Diacetylpseudoephedrine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO3/c1-10(15(4)11(2)16)14(18-12(3)17)13-8-6-5-7-9-13/h5-10,14H,1-4H3/t10-,14+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Neat |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Kvantitet | 500 mg |
| Formel vikt | 249.1365 |