Läs mer
rac N,O-Didesmetyl Tramadol-d3, TRC
Produktkod. 30381059
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30381059 1 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30381059 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4412221MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol-d3
CAS 1261398-22-4
Molekylformel C14H18D3NO2
Kvantitet 1 mg
Synonym N,O-Didesmethyltramadol-D3 (N-methyl-D3), N,O-Didesmethyltramadol-d3, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol-d3, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[[(methyl-d3)amino]methyl]cyclohexyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1/i1D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])NC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Molekylvikt (g/mol) 238.34
Formel vikt 238.1761