Läs mer
rac N, O-Didesmetyltramadol, TRC
Produktkod. 30012501
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012501 1 mg
30006565 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30012501 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4412201MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 138853-73-3
Molekylformel C14 H21 N O2
Molekylvikt (g/mol) 235.32
Synonym Phenol, 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, rel-, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-(±)-, rel-3-[(1R,2R)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, Phenol, 3-[1-hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]-, cis-, N,O-Didesmethyltramadol, rac N,O-Didesmethyl Tramadol, 3-[(1RS,2RS)-1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol, cis-3-[1-Hydroxy-2-[(methylamino)methyl]cyclohexyl]phenol
IUPAC-namn 3-[(1R,2R)-1-hydroxy-2-(metylaminometyl)cyklohexyl]fenol
LEDER CNC[C@H]1CCCC[C@]1(O)c2cccc(O)c2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-N,O-Di-Desmethyl Tramadol
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2/c1-15-10-12-5-2-3-8-14(12,17)11-6-4-7-13(16)9-11/h4,6-7,9,12,15-17H,2-3,5,8,10H2,1H3/t12-,14+/m1/s1
Formel vikt 235.1572