missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac N,O-Didesmetyl Venlafaxin-d3, TRC

Produktkod. 30370493
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30370493 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370493 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44157710MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine-d3
CAS 1189468-67-4
Molekylformel C15H20D3NO2
Kvantitet 10 mg
Synonym 4-[1-(1-Hydroxycyclohexyl)-2-(methyl-d3-amino)ethyl]phenol
InChI formel InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3/i1D3
LEDER OC1(CCCCC1)C(CNC([2H])([2H])[2H])C2=CC=C(O)C=C2
Molekylvikt (g/mol) 252.37
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.