Läs mer
rac N,O-Didesmethyl Venlafaxine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | D,L N,O-Didesmethyl Venlafaxine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H23NO2/c1-16-11-14(12-5-7-13(17)8-6-12)15(18)9-3-2-4-10-15/h5-8,14,16-18H,2-4,9-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 249.1729 |
| Procent renhet | >95% |