missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac N-Propyl-2-cyanimidopyrrolidine-5-acetic Acid, TRC

Produktkod. 30421917
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30421917 5 mg
30412443 100 mg
30420287 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30421917 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8351505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1373869-89-6
Molekylformel C10H15N3O2
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Synonym Pramipexole Related Compound, (2S,5E)-5-(Cyanoimino)-1-propyl-2-pyrrolidineacetic Acid
IUPAC-namn 2-[(2S,5E)-5-cyanoimino-1-propylpyrrolidin-2-yl]acetic acid
LEDER CCCN1C(CCC1=NC#N)CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Propyl-2S-cyanimidopyrrolidine-5-acetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-2-5-13-8(6-10(14)15)3-4-9(13)12-7-11/h8H,2-6H2,1H3,(H,14,15)/b12-9+/t8-/m0/s1
Formel vikt 209.1164
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.