Läs mer
rac-Naproxen-13C,d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Naproxen C-methyl-13C,d3 |
| CAS | 1216704-11-8 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 13C C13 2H3 H11 O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | rac-Naproxen (C-methyl-13C-D3), (RS)-6-Methoxy-α-(methyl-13C-d3)-2-naphthaleneacetic acid, [3-13C,D3]-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2cc(OC)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)(3^{13}C)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 234.27 |
| Visa mer |