Läs mer
rac-Naproxen 2-Propyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Naproxen 2-Propyl Ester |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3 |
| Formel vikt | 272.1412 |