Läs mer
rac-Naproxen 2-Propyl Ester, TRC
Artikelnummer. 30470460
Ansicht ändern
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
2.5 g
Packungsgröße:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet unitSize
30470460 250 mg -
30467607 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30470460 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN377560250MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68641-85-0
Molekylformel C17H20O3
Molekylvikt (g/mol) 272.34
Synonym 6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic Acid 1-Methylethyl Ester
IUPAC-namn propan-2-yl 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoate
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)OC(C)C
Spezifikation
Kemiskt namn eller material rac-Naproxen 2-Propyl Ester
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C17H20O3/c1-11(2)20-17(18)12(3)13-5-6-15-10-16(19-4)8-7-14(15)9-13/h5-12H,1-4H3
Formel vikt 272.1412
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.