Läs mer
rac-Naproxen, LoGiCal
Produktkod. 30457606
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457606 10 mg
1 options
Produktkod. 30457606 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0152.19
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Naproxen
CAS 23981-80-8
Analyt- eller komponentnamn rac Naproxen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym rac-Naproxen, 6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Lösningstyp Neat
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 230.0943 g/mol