missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Naproxen, Mikromol™

Produktkod. 30051424
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051424 25 mg
30050274 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051424 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0152.190025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

rac-Naproxen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Naproxen
CAS 23981-80-8
Analyt- eller komponentnamn rac Naproxen
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C14 H14 O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym rac-Naproxen, 6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-ÃŽ±-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-ÃŽ±-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, ÃŽ±-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O
IUPAC-namn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 230.0943 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.