missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Naproxen, TRC

Produktkod. 30012485
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30012485 25 g
30006899 1 g
30008654 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012485 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37752625G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23981-80-8
Molekylformel C14 H14 O3
Molekylvikt (g/mol) 230.26
Synonym rac-Naproxen, 6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (RS)-Naproxen, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthalenyl)propionic acid, (±)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, (±)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthaleneacetic acid, (±)-Naproxen, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid, 2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid, 2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propionic acid, 6-Methoxy-2-naphthyl-α-methylacetic acid, DL-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid, DL-Naproxen, Racemic naproxen, α-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
IUPAC-namn 2-(6-methoxynaphthalen-2-yl)propanoic acid
LEDER COc1ccc2cc(ccc2c1)C(C)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Naproxen
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)
Formel vikt 230.0943
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.