Läs mer
rac Naringenin, TRC
Produktkod. 30133675
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133675 500 g
17964335 1 g
17950515 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133675 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN378950500G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67604-48-2
Molekylformel C15 H12 O5
Molekylvikt (g/mol) 272.25
Synonym rac-Naringenin, 2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (R,S)-Naringenin, (RS)-Naringenin, (±)-5,7,4'-Trihydroxyflavanone, (±)-Naringenin, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, 5,7,4'-Trihydroxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chroman-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, ST 057236, 4H-1-Benzopyran-4-one, 2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one
LEDER Oc1ccc(cc1)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material omega-Benzoyloxyresacetophenone
Kvantitet 500 g
InChI formel InChI=1S/C15H12O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-6,13,16-18H,7H2
Formel vikt 272.0685