Läs mer
rac Nebivolol Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137595
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137595 10 mg
30132616 100 mg
17900755 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137595 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN38790010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 169293-50-9
Molekylformel C22 H25 F2 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 441.9
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (1:1), 2H-1-Benzopyran-2-methanol, α,α'-[iminobis(methylene)]bis[6-fluoro-3,4-dihydro-, hydrochloride (9CI)
IUPAC-namn 1-(6-fluor-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-[[2-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)-2-hydroxyethyl]amino]amino]etanol; hydroklorid
LEDER Cl.OC(CNCC(O)C1CCc2cc(F)ccc2O1)C3CCc4cc(F)ccc4O3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Nebivolol, Hydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25F2NO4.ClH/c23-15-3-7-19-13(9-15)1-5-21(28-19)17(26)11-25-12-18(27)22-6-2-14-10-16(24)4-8-20(14)29-22;/h3-4,7-10,17-18,21-22,25-27H,1-2,5-6,11-12H2;1H
Formel vikt 441.1518