Läs mer
rac-Nikotin-1,2',3',4',5',6'-13C6, TRC
Produktkod. 30469545
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
30469545 1 mg
1 options
Produktkod. 30469545 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN4124261MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Nicotine-1,2',3',4',5',6'-13C6
CAS 1189715-49-8
Molekylformel 13C6 C4 H14 N2
Kvantitet 1 mg
Synonym rac-Nicotine (2,2',3,4,5,6-13C6), DL-Nicotine (2,3,4,5,6,2'-13C6), (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl-2-13C)pyridine-2,3,4,5,6-13C5, 3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, (±)-3-(1-Methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine-13C6, (R,S)-Nicotine-13C6, (±)-Nicotine-13C6, 1-Methyl-2-(3-pyridyl)pyrrolidine-13C6, DL-Nicotine-13C6
InChI formel InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i2+1,4+1,6+1,8+1,9+1,10+1
LEDER CN1CCC[13CH]1[13c]2[13cH][13cH][13cH]n[13cH]2
IUPAC-namn 3-(1-metyl(2^{13}C)azolidin-2-yl)(2,3,4,5,6-^{13}C_{5})pyridin
Molekylvikt (g/mol) 168.1875
Formel vikt 168.1358