Läs mer
rac-Nicotine 1-Oxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Nicotine 1-Oxide |
| CAS | 23113-16-8 |
| Molekylformel | C10H14N2O |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pyridine','3-(1-methyl-2-pyrrolidinyl)-','1-oxide, 3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridin-1-ium-1-olate, (±)-Nicotine 1-N-oxide, 3-(1-Methylpyrrolidin-2-yl)pyridine 1-oxide, (2RS)-1-Methyl-2-(1-oxido-3-pyridinyl)pyrrolidine, Nicotine 1-oxide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2O/c1-11-6-3-5-10(11)9-4-2-7-12(13)8-9/h2,4,7-8,10H,3,5-6H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCC1c2ccc[n+]([O-])c2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.23 |
| Formel vikt | 178.1106 |