missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Nicotine-13CD3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Nicotine methyl-13C,d3 |
| CAS | 909014-86-4 |
| Molekylformel | 13C C9 2H3 H11 N2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-[1-(Methyl-13C-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, racemic Nicotine (Methyl-13C-D3), rac-Nicotine-13CD3, rac-Nicotine-13C-D3 (13C-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1+1D3 |
| LEDER | [2H][13C]([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-[1-(trideuterio(1^{13}C)methyl)pyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 166.24 |
| Formel vikt | 166.1379 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?