missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Nicotine-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+/-)-Nicotine-d3 |
| CAS | 69980-24-1 |
| Molekylformel | C10 2H3 H11 N2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-3-[1-(Methyl-d3)-2-pyrrolidinyl]pyridine, (±)-Nicotine-N-(methyl-d3), dl-Nicotine-N-(methyl-d3) |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])N1CCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-[1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-yl]pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 165.25 |
| Formel vikt | 165.1345 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?