Läs mer
rac-Nicotine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Nicotine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H14N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10H,3,5,7H2,1H3 |
| Formel vikt | 162.1157 |
| Procent renhet | >95% |