Läs mer
rac-Nor Laudanosin Hydroklorid, TRC
Produktkod. 30135875
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30135875 1 g
30138328 250 mg
30006236 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30135875 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN7100401G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6429-04-5
Molekylformel C20 H25 N O4 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 379.88
Synonym 1-[(3,4-Dimethoxyphenyl)methyl]-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxyisoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydro-6,7-dimethoxy-1-veratrylisoquinoline Hydrochloride, (±)-N-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Norlaudanosine Hydrochloride, (±)-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1,2,3,4-Tetrahydropapaverine Hydrochloride, 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-6,7-dimethoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline Hydrochloride, Tetrahydropapaverine Hydrochloride;
IUPAC-namn 1-[(3,4-metoxifenyl)metyl]-6,7-dimetoxi-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(CC2NCCc3cc(OC)c(OC)cc23)cc1OC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac-Nor Laudanosine Hydrochloride
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C20H25NO4.ClH/c1-22-17-6-5-13(10-18(17)23-2)9-16-15-12-20(25-4)19(24-3)11-14(15)7-8-21-16;/h5-6,10-12,16,21H,7-9H2,1-4H3;1H
Formel vikt 379.155