Läs mer
rac-Norcotinine 1.0 mg/ml in Methanol, LoGiCal
Produktkod. 30457447
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30457447 1 ml
1 options
Produktkod. 30457447 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCAMP0517.1401
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Analyt- eller komponentnamn (RS)-Norcotinine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H10 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
Lösningstyp Single Solution
LEDER O=C1CCC(N1)c2cccnc2
IUPAC-namn 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Lösningsmedel eller matris Methanol
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 162.0793 g/mol