Läs mer
rac-Norcotinine, LoGiCal
Produktkod. 30464024
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30464024 10 mg
1 options
Produktkod. 30464024 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0517.14
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (RS)-Norcotinine
CAS 17708-87-1
Analyt- eller komponentnamn (RS)-Norcotinine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C9 H10 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym (RS)-Norcotinine, 2-Pyrrolidinone, 5-(3-pyridinyl)-, (+/-)-, Norcotinine, (+/-)- (8CI), (+/-)-Demethylcotinine, (+/-)-Norcotinine
InChI formel InChI=1S/C9H10N2O/c12-9-4-3-8(11-9)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,11,12)
Lösningstyp Neat
LEDER O=C1CCC(N1)c2cccnc2
IUPAC-namn 5-pyridin-3-ylpyrrolidin-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 162.19
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 162.0793 g/mol