Läs mer
rac Normetanephrine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Normetanephrine Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13NO3.ClH/c1-13-9-4-6(8(12)5-10)2-3-7(9)11;/h2-4,8,11-12H,5,10H2,1H3;1H |
| Formel vikt | 219.0662 |
| Procent renhet | >95% |