Läs mer
rac Norfenylefrin Hydroklorid (fenylefrin förorening A), TRC
Produktkod. 30133275
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133275 100 mg
17973995 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30133275 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN825500100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4779-94-6
Molekylformel C8 H11 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Synonym (1RS)-2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-3-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-m-hydroxy-, hydrochloride (6CI,8CI), (±)-Norphenylephrine hydrochloride, (±)-m-Octopamine hydrochloride, 1-(m-Hydroxyphenyl)-2-aminoethanol hydrochloride, 2-Amino-1-(3-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, Coritat, DL-m-Octopamine hydrochloride, Depot-Novadral, Energona, Esbuphon, Molycor R, NSC 100733, NSC 297582, Norfenefrin, Norfenefrine hydrochloride, Norphenephrine hydrochloride, Norphenylephrine hydrochloride, Novadral, Stagural, Tonolift, Vingsal, WV 569, Zondel, dl-Norfenefrine hydrochloride, m-Octopamine hydrochloride, α-(Aminomethyl)-m-hydroxybenzyl alcohol hydrochloride
IUPAC-namn 3-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenol; hydroklorid
LEDER Cl.NCC(O)c1cccc(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Norfenefrine Hydrochloride
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Formel vikt 189.0557
Procent renhet >95%