Läs mer
rac-Norsertralin.HCl, Lipomed
Beskrivning
rac-Norsertralin.HCl
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norsertraline hydrochloride |
| CAS | 91797-57-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Norsertraline hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H15 Cl2 N . Cl H |
| Synonym | (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| LEDER | Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1 S,4 S)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin; hydroklorid |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |