Läs mer
rac-Norsertralin.HCl, Lipomed
Produktkod. 30461227
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30461227 50 mg
1 options
Produktkod. 30461227 Leverantör Lipomed Leverantörsnummer LPMSRT1583HC50
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lipomed Levererar certifierade referensmaterial du kan lita på som rena, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med korrekt dokumentation och expertstöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj Lipomed för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
rac-Norsertralin.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Norsertraline hydrochloride
CAS 91797-57-8
Analyt- eller komponentnamn Norsertraline hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 Cl2 N . Cl H
Synonym (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride
InChI formel InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
LEDER Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13
IUPAC-namn (1 S,4 S)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin; hydroklorid
Industry Type Farmaceutisk
Molekylvikt (g/mol) 328.66
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 327,0348 g/mol