Läs mer
rac-Norsertralinhydroklorid 0,1 mg/ml i metanol (som fri bas), LoGiCal
Beskrivning
rac-Norsertralinhydroklorid 0,1 mg/ml i metanol (som fri bas)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norsertraline hydrochloride |
| CAS | 91797-57-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Norsertraline hydrochloride |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C16 H15 Cl2 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16 H,6,8,19H2;1 H/t11-,16-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.N[C@H]1 CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| IUPAC-namn | (1 S,4 S)-4-(3,4-diklorfenyl)-1,2,3,4-tetrahydronaftalen-1-amin; hydroklorid |
| Visa mer |