Läs mer
rac-Norsertralinhydroklorid, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Norsertraline hydrochloride |
| CAS | 91797-57-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Norsertraline hydrochloride |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C16 H15 Cl2 N . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | (±)-cis-N-Desmethylsertraline Hydrochloride, cis-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, (±)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenamine hydrochloride, rac-Norsertraline Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H15Cl2N.ClH/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13;/h1-5,7,9,11,16H,6,8,19H2;1H/t11-,16-;/m0./s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | Cl.N[C@H]1CC[C@@H](c2ccc(Cl)c(Cl)c2)c3ccccc13 |
| Visa mer |