missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(Rac)-NSC305787 hydrochloride, MedChemExpress

Produktkod. 16497546
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16497546 100 mg
16490108 5 mg
16433657 50 mg
16417648 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16497546 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY18931A

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress NSC305787 hydrochloride is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

NSC305787 hydrochloride is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Rac)-NSC305787 hydrochloride
Fysisk form Solid
CAS 53868-26-1
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H31Cl3N2O
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
Löslighetsinformation DMSO : 8 mg/mL (16.60 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER OC(C1CCCCN1)C2=CC(C3(C[C@H](C4)C5)C[C@H]5C[C@H]4C3)=NC(C(Cl)=C6)=C2C=C6Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 481.89
Formel vikt 481.89
Procent renhet 98.05%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.