Läs mer
(Rac)-NSC305787, MedChemExpress
Beskrivning
NSC305787 is an inhibitor of ezrin with a Kd of 5.85 μM, inhibits the phosphorylation of ezrin caused by PKCι with an IC50 of 8.3 μM, has antitumor activity.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Rac)-NSC305787 |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 785718-37-8 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 100 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H30Cl2N2O |
| För användning med (applikation) | Cancer-Kinase/protease |
| Löslighetsinformation | DMSO : 6 mg/mL (13.47 mM; Need ultrasonic and warming) |
| LEDER | OC(C1CCCCN1)C2=CC(C3(C[C@H](C4)C5)C[C@H]5C[C@H]4C3)=NC(C(Cl)=C6)=C2C=C6Cl |
| Visa mer |