Läs mer
rac O-Desmethyl Naproxen-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac O-Desmethyl Naproxen-d3 |
| CAS | 1122399-99-8 |
| Molekylformel | C13 D3 H9 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2-Naphthaleneacetic acid, 6-hydroxy-α-(methyl-d3)- (ACI), 6-Hydroxy-α-(methyl-d3)-2-naphthaleneacetic acid (ACI), (±)-Naproxen-O-desmethyl-D3 (methyl-D3), (R,S)-Naproxen-O-desmethyl-d3, 6-O-Desmethylnaproxen, 2-(6-Hydroxy-2-naphthyl)propanoic-3,3,3-d3 acid, 2-(6-Hydroxynaphthalen-2-yl)-propanoic acid-3,3,3-d3, 6-O-Desmethyl naproxen-d3, (±)-O-Desmethylnaproxen-d3 (α-methyl-d3), rac O-Desmethyl Naproxen-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12O3/c1-8(13(15)16)9-2-3-11-7-12(14)5-4-10(11)6-9/h2-8,14H,1H3,(H,15,16)/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C(C(=O)O)c1ccc2cc(O)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | 3,3,3-trideuterio-2-(6-hydroxynaphthalen-2-yl)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.251 |
| Formel vikt | 219.097 |