Läs mer
rac Octanoyl Carnitine Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Octanoyl Carnitine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H27NO4.ClH/c1-5-6-7-8-9-10-13(16)19-12(14(17)18)11-15(2,3)4;/h12H,5-11H2,1-4H3;1H |
| Formel vikt | 309.1707 |
| Procent renhet | >95% |