Läs mer
rac Octopamine Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30133393
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133393 5 g
30006906 50 mg
30003878 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133393 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO2397505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 770-05-8
Molekylformel C8 H11 N O2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 189.64
Synonym Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-, hydrochloride (9CI), Benzenemethanol, α-(aminomethyl)-4-hydroxy-, hydrochloride, (±)-, Benzyl alcohol, α-(aminomethyl)-p-hydroxy-, hydrochloride, (±)- (8CI), (±)-Octopamine hydrochloride, (±)-p-Octopamaine hydrochloride, 2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, 4-(2-Amino-1-hydroxyethyl)phenol hydrochloride, DL-2-Amino-1-(4-hydroxyphenyl)ethanol hydrochloride, DL-Octopamine hydrochloride, Epirenor, NSC 108685, Norfen, Octopamine hydrochloride, dl-Octopamine hydrochloride
IUPAC-namn 4-(2-amino-1-hydroxyetyl)fenol; hydroklorid
LEDER Cl.NCC(O)c1ccc(O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Octopamine hydrochloride
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6;/h1-4,8,10-11H,5,9H2;1H
Formel vikt 189.0557