missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Parconazole Oxalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Parconazole Oxalate |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16Cl2N2O3.C2H2O4/c1-2-7-22-9-14-10-23-17(24-14,11-21-6-5-20-12-21)15-4-3-13(18)8-16(15)19;3-1(4)2(5)6/h1,3-6,8,12,14H,7,9-11H2;(H,3,4)(H,5,6)/t14-,17-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 456.049 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?