missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Paroxetine-d4 Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Paroxetine-d4 Hydrochloride |
| CAS | 1217683-35-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C19H17D4ClFNO3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | rac-3-[(1,3-Benzod-d4-ioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl-d4)piperidine Hydrochloride, rac-Aropax-d4, rac-Deroxat-d4, rac-Paxil-d4, rac-Seroxat-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20FNO3.ClH/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1H/t14-,17-;/m0./s1/i1D,2D,3D,4D; |
| LEDER | FC(C([2H])=C1[2H])=C([2H])C([2H])=C1[C@H]2[C@H](COC3=CC=C(OCO4)C4=C3)CNCC2.Cl |
| IUPAC-namn | rac-(3R,4S)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxymethyl)-4-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-fluorophenyl)piperidine;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 369.85 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?