missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac Penbutolol, TRC

Produktkod. 30011974
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011974 250 mg
17972265 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30011974 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP220500250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 36507-48-9
Molekylformel C18 H29 N O2
Molekylvikt (g/mol) 291.43
Synonym rac-Penbutolol, 2-Propanol, 1-(2-cyclopentylphenoxy)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-, (±)-Isopenbutolol, (±)-Penbutolol
IUPAC-namn 1-(tert-butylamino)-3-(2-cyclopentylphenoxy)propan-2-ol
LEDER CC(C)(C)NCC(O)COc1ccccc1C2CCCC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac Penbutolol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H29NO2/c1-18(2,3)19-12-15(20)13-21-17-11-7-6-10-16(17)14-8-4-5-9-14/h6-7,10-11,14-15,19-20H,4-5,8-9,12-13H2,1-3H3
Formel vikt 291.2198
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.