Läs mer
rac Phenylephrine-d3 Hydrochloride, TRC
Produktkod. 30417007
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417007 2.5 mg
30408915 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30417007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP3206372.5MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2714485-34-2
Molekylformel C9H10D3NO2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 206.69
Synonym (±)-3-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzenemethanol-d3 Hydrochloride,, (±)-m-Hydroxy-α-[(methylamino)methyl]benzyl Alcohol-d3 Hydrochloride, (±)-Phenylephrine Hydrochloride-d3, 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol-d3 Hydrochloride, DL-Phenylephrine-d3 Hydrochloride, NSC 14029-d3
LEDER OC1=CC=CC(C(O)CNC([2H])([2H])[2H])=C1.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material rac Phenylephrine-d3 Hydrochloride
Kvantitet 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/i1D3;
Formel vikt 206.09