Läs mer
rac-Pinocembrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pinocembrin |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-10-6-11(17)15-12(18)8-13(19-14(15)7-10)9-4-2-1-3-5-9/h1-7,13,16-17H,8H2 |
| Formel vikt | 256.0736 |