Läs mer
rac-Praziquanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Praziquanamine |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c15-12-8-13-7-11-10-4-2-1-3-9(10)5-6-14(11)12/h1-4,11,13H,5-8H2 |
| Formel vikt | 202.1106 |