missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac-Pregabalin, Mikromol™
Beskrivning
rac-Pregabalin
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac-Pregabalin |
| CAS | 128013-69-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | rac-Pregabalin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C8 H17 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | rac-Pregabalin, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, 3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, (+/-)-Pregabalin |
| InChI formel | InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11) |
| LEDER | CC(C)CC(CN)CC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(aminometyl)-5-metylhexansyra |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?