missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

rac-Pregabalin, TRC

Produktkod. 30136230
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136230 25 mg
30133835 50 mg
17991245 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30136230 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP70480025MG
 Begränsad artikel

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 128013-69-4
Molekylformel C8 H17 N O2
Molekylvikt (g/mol) 159.23
Synonym rac-Pregabalin, Hexanoic acid, 3-(aminomethyl)-5-methyl-, (±)-Pregabalin, 3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
IUPAC-namn 3-(aminometyl)-5-metylhexansyra
LEDER CC(C)CC(CN)CC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material rac-Pregabalin
InChI formel InChI=1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 159.1259
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.