Läs mer
rac-Propanolol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Propranolol |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO2/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3 |
| Formel vikt | 259.1572 |
| Procent renhet | >95% |