missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
rac Propranolol Beta-D-Glucuronid Triacetat Metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | rac Propranolol beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester |
| Analyt- eller komponentnamn | rac Propranolol beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C29H37NO11 |
| Synonym | 1-[[(1-Methylethyl)amino]methyl]-2-(1-naphthalenyloxy)ethyl β-D-Glucopyranosiduronic Acid 2,3,4-Triacetate Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C29H37NO11/c1-16(2)30-14-21(15-36-23-13-9-11-20-10-7-8-12-22(20)23)40-29-27(39-19(5)33)25(38-18(4)32)24(37-17(3)31)26(41-29)28(34)35-6/h7-13,16,21,24-27,29-30H,14-15H2,1-6H3/t21?,24-,25+,26-,27+,29+/m0/s1 |
| Lösningstyp | Snyggt |
| LEDER | O=C(C)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O[C@H]1OC(CNC(C)C)COC2=CC=CC3=CC=CC=C32 |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S,6S)-2-((1-(isopropylamino)-3-(nafthalen-1-yloxy)propan-2-yl)oxy)-6-(metoxykarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyltriacetat |
| Industry Type | Farmaceutisk |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?